Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-isoleucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411929 25 g 25 g
15491919 1 g 1 g
15401929 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64640.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56782-52-6 | C8H18ClNO2 | 195.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56782-52-6
Fórmula molecular C8H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 195.69
Número MDL MFCD09953729
Clave InChI QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
Sinónimo l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride
PubChem CID 6453390
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
Color Blanco
Beilstein 4710859
Nombre IUPAC ethyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo