Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-isoleucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401929 5 g 5 g
15491919 1 g 1 g
15411929 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64640.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56782-52-6 | C8H18ClNO2 | 195.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56782-52-6
Fórmula molecular C8H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 195.69
Número MDL MFCD09953729
Clave InChI QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
Sinónimo l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride
PubChem CID 6453390
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
Color Blanco
Beilstein 4710859
Nombre IUPAC ethyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.