Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15425319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425319 25 g 25 g
15435319 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425319 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63045.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.61€
    51.65€ / 25 g
    Ahorro 9.96€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-32-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Sinónimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
Punto de fusión ∽287°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 1721792
Índice Merck 14,5179
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica +40° (c=5 in 6N HCl)
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo