Learn More
L-isoleucina, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11378939 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11378939 1 kg
1 options
Código de producto. 11378939 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210209291
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula molecular C6H13NO2
Número MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Sinónimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 131.18
Cantidad 1 kg
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.2
Porcentaje de pureza 1.003
Forma física Polvo