Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucina, 99 %
Código de producto. 11494684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494684 50 g 50 g
11484684 10 g 10 g
11438850 100 g 100 g
11404694 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11494684 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13699.18
Solicitar formato a granel o personalizado
La L-isoleucina, número de CAS 73-32-5, es un aminoácido alifático de cadena ramificada que es un componente esencial de la dieta y también se utiliza en varios mecanismos biológicos, incluida la biosíntesis de proteínas.
L-Isoleucine acts as an essential amino acid in human. It is used as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It is also used as an antipsychotic. It is employed as a component of proteins. Further, it stimulates immune function and promotes secretion of several hormones. In addition to this, it is used for hemoglobin formation and regulating blood sugar and energy levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-isoleucina actúa como un aminoácido esencial en humanos. Se utiliza como agente aromatizante y suplemento nutricional para los alimentos. También se utiliza como antisicótico. Se emplea como componente de proteínas. Además, estimula la función inmune y favorece la secreción de varias hormonas. Además, se utiliza para la formación de hemoglobina y la regulación de los niveles de azúcar y energía en la sangre.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol caliente y ácido acético caliente. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-32-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Sinónimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
Punto de fusión ∼287°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1721792
Índice Merck 14,5179
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol and hot acetic acid. Insoluble in ether.
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica +40° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%