Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucina, 99 %
Código de producto. 10563721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563721 25 g Frasco de plástico 25 g
10321524 5 g Frasco de vidrio 5 g
10051900 100 g Frasco de plástico 100 GR
10771604 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10563721 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 166170250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-32-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Sinónimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
Punto de fusión 284.0°C to 286.0°C
Color Blanco
Cloruro 500ppm max.
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 30ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Residuo después del encendido 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Rotación específica + 41.00
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 15, 5225
Información de solubilidad Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Punto de sublimación 168.0 °C
Condición de rotación específica +41° (20°C c=4,6N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales