Learn More
L-Isoleucina-2-D1, TRC
Código de producto. 30179350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179350 10 mg 10 miligramos
30179230 50 mg 50 miligramos
30179323 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82017610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127290-60-2
Fórmula molecular C6 D H12 N O2
Peso molecular (g/mol) 132.179
Sinónimo L-Isoleucine-2-d1, L-Isoleucine-2-d (9CI, ACI), L-Isoleucine-2-D, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic-2-d acid
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-amino-2-deuterio-3-ácido metilpentanoico
SMILES [2H][C@](N)([C@@H](C)CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine-2-d1
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.101