Learn More
L-isoleucina-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Isoleucine-2-d1 |
| CAS | 127290-60-2 |
| Fórmula molecular | C6 D H12 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | L-Isoleucine-2-d1, L-Isoleucine-2-d (9 CI, ACI), L-Isoleucine-2-D, (2 S,3 S)-2-Amino-3-methylpentanoic-2-d acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i5D |
| SMILES | [2 H][C@](N)([C@@H](C)CC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S,3 S)-2-amino-2-deuterio-3-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.101 g/mol |
| Mostrar más |