Learn More
L-isoleucina-13C6, 15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Isoleucine-13C6, 15N |
| CAS | 202468-35-7 |
| Fórmula molecular | 13C6 H13 15N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-Isoleucine-1,2,3,3',4,5-13C6-15N (ACI), L-Isoleucine-13C6-15N (9CI), L-13C615N-Isoleucine, L-Isoleucine-13C6,15N, (2S,3S)-2-(Amino-15N)-3-(methyl-13C)pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| SMILES | [13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H]([15NH2])[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-2-(^{15}N)azanil-3-(1^{13}C)metil(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.122 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.112 |