Learn More
L-Iso-leucina, 99 %, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10132150 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10132150 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10132150 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1822/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 284°C
CAS 73-32-5
pH 5.5 to 6.5
Color Blanco
Fórmula molecular C6H13NO2
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Sinónimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 131.18
Cantidad 25 g
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17g/mol
Forma física Polvo