Learn More
Ácido L-Idurónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17927644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927644 5 mg 5 miligramos
17957264 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17927644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2520005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61199-83-5
Fórmula molecular C6H9NaO7
Peso molecular (g/mol) 216.12
Sinónimo L-Iduronic acid, monosodium salt (9CI), Sodium L-iduronate, L-Iduronic acid sodium salt
SMILES [Na+].O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Iduronic Acid, Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+,4-,5+;/m0./s1
Porcentaje de pureza >95%