Learn More
L-ido Miglustat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-ido Miglustat |
| CAS | 305379-00-4 |
| Fórmula molecular | C10 H21 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8-,9+,10+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1CO |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5S)-1-butil-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.278 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1471 |