Learn More
L-Iditol, TRC
Código de producto. 30408775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408775 250 mg
30403877 100 mg
30403260 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI175000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-45-9
Fórmula molecular C6 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Iditol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.079