Learn More
Hexaacetato de L-idiol, TRC
Código de producto. 30407315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
30407315 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 30407315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI175030200MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material L-Iditol Hexaacetate
CAS 13443-46-4
Fórmula molecular C18 H26 O12
Cantidad 200 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16-,17+,18+/m0/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](COC(=O)C)OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentaacetiloxihexilo]
Peso molecular (g/mol) 434.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1424
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.