Learn More
L-Idaric-1,4-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Idaric-1,4-lactone |
| CAS | 80876-59-1 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O8/c7-1-2(8)6(13,14-5(1)12)3(9)4(10)11/h1-3,7-9,13H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,6+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C(=O)O)[C@@]1(O)OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-hidroxi-2-[(2S,3R,4R)-2,3,4-trihidroxi-5-oxooxolan-2-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 208.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0219 |