Learn More
L-Hidroxiprolilglicina, TRC
Código de producto. 30394843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394843 50 mg
30391412 10 mg
30391231 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH87671050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7672-35-7
Fórmula molecular C7H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 188.18
Sinónimo H-Hyp-Gly-OH
Nombre IUPAC 2-[[(2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-2-amino]ácido acético
SMILES O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Hydroxyprolylglycine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O4/c10-4-1-5(8-2-4)7(13)9-3-6(11)12/h4-5,8,10H,1-3H2,(H,9,13)(H,11,12)/t4-,5+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0797