Learn More
L-Hydroxyproline,BioReagent, suitable for cell culture, MedChemExpress
Código de producto. 16460508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16460508 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16460508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY40135
MedChemExpress L-Hydroxyproline, one of the hydroxyproline (Hyp) isomers, is a useful chiral building block in the production of many pharmaceuticals.
L-Hydroxyproline, one of the hydroxyproline (Hyp) isomers, is a useful chiral building block in the production of many pharmaceuticals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Hydroxyproline,BioReagent, suitable for cell culture
CAS 51-35-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H9NO3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (381.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](C1)NC[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 131.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism