Learn More
L-Hidroxiprolina, para la bioquímica, Fisher Chemical
Código de producto. 10356280 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356280 5 g Jarra de plástico para polvo 5 GR
1 options
Código de producto. 10356280 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/2415/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 51-35-4
Punto de fusión 274°C
Color Blanco
pH 6
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C5H9NO3
Número MDL 64320
Cantidad 5 g
Sinónimo trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
Clave InChI PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 131.131
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13g/mol
Forma física Sólido en polvo