Learn More
Ácido L-Hidantoína-5-propiónico, TRC
Código de producto. 30399155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399155 1 g
30392343 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6750051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17027-50-8
Fórmula molecular C6H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 172.14
Sinónimo L-Hydantoin-5-propionic acid, Carglumic Acid Related Compound A
Nombre IUPAC ácido 3-[(4S)-2,5-dioxoimidazolidina-4-il]propanoico
SMILES C(CC(=O)O)C1C(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(2,5-dioxo-imidazolidin-4-yl)-propanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O4/c9-4(10)2-1-3-5(11)8-6(12)7-3/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H2,7,8,11,12)/t3-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.048
Porcentaje de pureza >95%