Learn More
L-homoserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Homoserine |
| CAS | 672-15-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide (1:1) (ACI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, (±)- (ZCI), (±)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrobromide, 2-Amino-4-butyrolactone hydrobromide, 2-Aminobutyrolactone hydrobromide, 3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrobromide, 3-Aminooxolan-2-one hydrobromide, DL-Homoserine lactone hydrobromide, Alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, Homoserine lactone hydrobromide, NSC 41120, α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-hidroxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 119.12 |
| Mostrar más |