Learn More
L-homoserina, TRC
Código de producto. 30390317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30390317 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30390317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH61501010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-Homoserine
CAS 672-15-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide (1:1) (ACI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, (±)- (ZCI), (±)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrobromide, 2-Amino-4-butyrolactone hydrobromide, 2-Aminobutyrolactone hydrobromide, 3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrobromide, 3-Aminooxolan-2-one hydrobromide, DL-Homoserine lactone hydrobromide, Alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, Homoserine lactone hydrobromide, NSC 41120, α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCO)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.