Learn More
L-Homoserine, MedChemExpress
Código de producto. 16419316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16419316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW002292
MedChemExpress L-Homoserine is a non - protein amino acid, which is an important biosynthetic intermediate of threonine, methionine and lysine.
L-Homoserine is a non - protein amino acid, which is an important biosynthetic intermediate of threonine, methionine and lysine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homoserine
CAS 672-15-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H9NO3
Información de solubilidad DMSO : 1.47 mg/mL (12.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCO
Peso molecular (g/mol) 119.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism