Learn More
Lactona de L-homoserina, clorhidrato, TRC
Código de producto. 30402942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402942 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30402942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH61510010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homoserine Lactone, Hydrochloride
CAS 2185-03-7
Fórmula molecular C4 H7 N O2 . Cl H
Cantidad 10 g
Sinónimo 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (3S)- (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (S)-, (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrochloride, (S)-Homoserine lactone hydrochloride, L-Homoserine lactone hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@H]1CCOC1=O
Nombre IUPAC (3S)-3-aminooxolan-2-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 137.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0244