Learn More
Hidrobromuro de L-homoserina lactona, TRC
Código de producto. 30407655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407655 10 g 10 g
30394346 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH61510510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homoserine Lactone Hydrobromide
CAS 15295-77-9
Fórmula molecular C4 H7 N O2 . HBr
Cantidad 10 g
Sinónimo (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, (S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, L-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, (S)-(-)-α-Aminobutyrolactone Hydrobromide, (S)-2-Amino-4-butyrolactone Hydrobromide, (S)-3-Aminodihydrofuran-2(3H)-one Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
SMILES N[C@@H]1C(=O)OCC1.Br
Nombre IUPAC (3S)-3-aminotetrahidrofuran-2-ona; bromhidrato
Peso molecular (g/mol) 182.01582
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.9738