Learn More
Hidrobromuro de L-homoserina lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Homoserine Lactone Hydrobromide |
| CAS | 15295-77-9 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O2 . HBr |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, (S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, L-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, (S)-(-)-α-Aminobutyrolactone Hydrobromide, (S)-2-Amino-4-butyrolactone Hydrobromide, (S)-3-Aminodihydrofuran-2(3H)-one Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | N[C@@H]1C(=O)OCC1.Br |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-aminotetrahidrofuran-2-ona; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.01582 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.9738 |