Learn More
L-Homopropargilglicina, TRC
Código de producto. 30467962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467962 1 mg 1 miligramo
30470878 10 mg 10 miligramos
30480431 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL7008001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98891-36-2
Fórmula molecular C6 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 127.14
Sinónimo (S)-2-Amino-5-hexynoic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-aminohex-5-ácido ynoico
SMILES N[C@@H](CCC#C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homopropargylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0633