Learn More
Clorhidrato de L-β-homoprolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745915 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10745915 1 g Frasco de vidrio 1 g
10535144 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10745915 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426170010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53912-85-9 | C6H12ClNO2 | 165.617 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53912-85-9
Fórmula molecular C6H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 165.617
Número MDL MFCD07363484
Clave InChI VQDACVOAOJQTPR-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo s-2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, l-beta-homoproline hydrochloride, l-beta-homoproline hcl, 2-2s-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2s, s-2-2-pyrrolidinyl acetic acid hydrochloride, s-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, 2s-pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, l-beta-homoproline-hcl, s-3-pyrrol-idinecarboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 2761540
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2S)-pirrolidina-2-il]acético;clorhidrato
SMILES C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-β-Homoproline hydrochloride
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
NMR Consistent with structure
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +31° to +35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-beta-Homoproline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.