Learn More
L-homofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Homophenylalanine |
| CAS | 943-73-7 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, α-amino-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-phenyl-, L- (8CI), (αS)-α-Aminobenzenebutanoic acid, (+)-(S)-Homophenylalanine, (+)-Homophenylalanine, (+)-L-Homophenylalanine, (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid, (S)-Homophenylalanine, L-2-Amino-4-phenylbutyric acid, L-Benzylalanine, L-Homophenylalanine, L-γ-Phenylbutyrine, (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-fenilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |