Learn More
Éster metílico de L-homofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Homophenylalanine Methyl Ester |
| CAS | 106860-17-7 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (S)-α-Aminobenzenebutanoic Acid Methyl Ester, (αS)-α-Aminobenzenebutanoic Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-14-11(13)10(12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | COC([C@@H](N)CCC1=CC=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | (S)-2-amino-4-fenilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.11 |