Learn More
L-homofenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332359 1 g 1 g
11342359 5 g 5 g
11352359 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27295.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 943-73-7 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
L-Homophenylalanine is used as a precursor in the pharmaceutical industry for the production of angiotensin-converting enzyme (ACE) and R-(-)-Homophenylalanin-ethylester. It is also involved in the synthesis of NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanine], which is a key intermediate to prepare the ACE-inhibitors: enalapril, delapril, quinapril and ramipril. It acts as an anti-tumor reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la L-homofenilalanina se utiliza como precursor en la industria farmacéutica para la producción de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) y el éster etílico de R-(-)-homofenilalanina. También participa en la síntesis de NEPA [(S,S)-N-(1-etoxicarbonil-3-fenilpropil)alanina], que es un intermediario clave para preparar los inhibidores de la ACE: enalapril, delapril, quinapril y ramipril. Actúa como un reactivo antitumoral.
Solubilidad
Soluble en ácido acuoso diluido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-73-7
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00002619
Clave InChI JTTHKOPSMAVJFE-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-homophenylalanine, homophenylalanine, s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, homophenylalanine, l, h-hophe-oh, +-2-amino-4-phenylbutyric acid, l-homophe
PubChem CID 2724505
ChEBI CHEBI:43103
SMILES N[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homophenylalanine
Punto de fusión >300°C
Información de solubilidad Soluble in dilute aqueous acid.
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-phenylbutanoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Rotación óptica +45° (c=1 in 3N HCl)
Porcentaje de pureza 98%