Learn More
L-Homoglutamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Homoglutamine |
| CAS | 7433-32-1 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O3/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H2,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,6-diamino-6-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0848 |