Learn More
L-Homocistina, TRC
Código de producto. 30133488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133488 10 g 10 g
30135761 25 g 25 g
30008636 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH59136010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-72-2
Fórmula molecular C8 H16 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo Butanoic acid, 4,4'-dithiobis[2-amino-, [S-(R*,R*)]-, Butyric acid, 4,4'-dithiobis[2-amino-, L- (8CI), (2S,2'S)-4,4'-Dithiobis[2-aminobutanoic acid], L-Homocystine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-[[(3S)-3-amino-3-carboxipropil]disulfanil]butanoico
SMILES N[C@@H](CCSSCC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homocystine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0551