Learn More
L-Homocystine, MedChemExpress
Código de producto. 16409356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW011690
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress L-Homocystine is the oxidized member of the L-homocysteine. Homocysteine is a pro-thrombotic factor, vasodilation impairing agent, pro-inflammatory factor and endoplasmatic reticulum-stress inducer used to study cardiovascular disease mechanisms.
L-Homocystine is the oxidized member of the L-homocysteine. Homocysteine is a pro-thrombotic factor, vasodilation impairing agent, pro-inflammatory factor and endoplasmatic reticulum-stress inducer used to study cardiovascular disease mechanisms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homocystine
CAS 626-72-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H16N2O4S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (18.63 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with H2O) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.73 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES OC([C@@H](N)CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 268.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation