Learn More
L-Homocistina-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8, TRC
Código de producto. 30404103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404103 5 mg 5 miligramos
30399831 2.5 mg 2.50 miligramo
30397378 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5913625MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182755-41-5
Fórmula molecular C8 D8 H8 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 276.4
Sinónimo (2S,2'S)-4,4'-Dithiobis[2-aminobutanoic-3,3,4,4-d4 Acid], [S-(R*,R*)]-4,4'-Dithiobis[2-amino-butanoic-3,3,4,4-d4 Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-[[(3S)-3-amino-3-carboxi-1,1,2,2-tetradeuteriopropil]disulfanilo-3,3,4,4-ácido tetradeuteriobutanoico
SMILES [2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1054