Learn More
Ácido L-Homocisteínico-sulfínico, TRC
Código de producto. 30408361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408361 5 mg
30400450 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6160005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2686-70-6
Fórmula molecular C4H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 167.18
Sinónimo 2-Amino-4-sulfinobutanoic Acid, L-2-Amino-4-sulfinobutyric Acid, (2S)-2-Amino-4-sulfinobutanoic Acid, L-Homocysteine Sulfinate
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-ácido sulfinobutanoico
SMILES N[C@@H](CCS(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homocysteinesulfinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO4S/c5-3(4(6)7)1-2-10(8)9/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0252