Learn More
Clorhidrato de tiolactona de L-homocisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride |
| CAS | 31828-68-9 |
| Fórmula molecular | C4H8ClNOS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride, (S)-3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride, L-3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCS1)C1=O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 153.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0015 |