Learn More
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16453348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453348 10 mg 10 miligramos
16436077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16453348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101404A
MedChemExpress L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine; prevents translational incorporation of homocysteine into proteins.
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Forma física Solid
CAS 31828-68-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8ClNOS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 23 mg/mL (149.71 mM)
SMILES N[C@@H](CCS1)C1=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 153.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.63
Porcentaje de pureza 99.94%