Learn More
L-Homocisteína-d4, TRC
Código de producto. 30136250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136250 25 mg 25 miligramos
17927829 2.5 mg 2.50 miligramo
17988949 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30136250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH59195225MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331665-12-4
Fórmula molecular C4H5D4NO2S
Peso molecular (g/mol) 139.21
Sinónimo Homocysteine-d4, NSC 43117-d4, (S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic Acid-d4, (S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic Acid-d4, (S)-Homocysteine-d4, 2-Amino-4-mercapto-L-butyric Acid-d4, 2-Amino-4-mercaptobutyric Acid-d4, L-2-Amino-4-mercaptobutyric Acid-d4;
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-ácido sulfanilbutanoico
SMILES [2H]C([2H])(S)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material L-Homocysteine-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0605
Condiciones de envío Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.