Learn More
L-Homocitrulina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Homocitrulline |
| CAS | 1190-49-4 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N3 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine, Lysine, N6-carbamoyl- (6CI,7CI), Lysine, N6-carbamoyl-, L- (8CI), N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine, Homo-L-citrulline, Homocitrulline, L-Homocitrulline, N-ε-Carbamyl-L-lysine, NSC 27428 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCCNC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-6-(carbamoilamino)hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1113 |