Learn More
L-Homocitrulline, MedChemExpress
Código de producto. 16449396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16449396 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW018004
MedChemExpress L-Homocitrulline is metabolized to homoarginine through homoargininosuccinate via the urea cycle pathway and its metabolic abnormality could lead to Lysinuric Protein Intolerance (LPI).
L-Homocitrulline is metabolized to homoarginine through homoargininosuccinate via the urea cycle pathway and its metabolic abnormality could lead to Lysinuric Protein Intolerance (LPI).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homocitrulline
CAS 1190-49-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H15N3O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (528.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES [H][C@](N)(CCCCNC(N)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism