Learn More
L-homocitrulina-2,6,6-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Homocitrulline-2,6,6-d3 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H12 N3 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-Homocitrulline-2,6,6-D3, (2S)-2-Amino-6-ureidohexanoic-2,6,6-d3 acid, N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine-2,6,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1/i4D2,5D |
| SMILES | [2H]C([2H])(CCC[C@]([2H])(N)C(=O)O)NC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-6-(carbamoilamino)-2,6,6-trideuteriohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.2308 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1302 |