Learn More
L-Homoarginina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137182 5 g 5 g
30135746 10 g 10 g
30004406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5850005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1483-01-8
Fórmula molecular C7 H16 N4 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 224.69
Sinónimo L-Lysine, N6-(aminoiminomethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), L-Lysine, N6-(aminoiminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), Lysine, N6-amidino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, L-Homoarginine hydrochloride, NSC 145416, (2S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, N6-Amidino-L-lysine monohydrochloride, N6-(Aminoiminomethyl)-L-lysine monohydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-6-ácido carbamimididohexanoico; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H](CCCCNC(=N)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homoarginine, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N4O2.ClH/c8-5(6(12)13)3-1-2-4-11-7(9)10;/h5H,1-4,8H2,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.104
Porcentaje de pureza >95%