Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de L(+)-homoarginina, 98 %
Código de producto. 10553341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553341 5 g Frasco de vidrio 5 g
10499260 1 g Frasco de vidrio 1 g
15179203 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553341 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 169090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1483-01-8 | C7H16N4O2·HCl | 224.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1483-01-8
Fórmula molecular C7H16N4O2·HCl
Peso molecular (g/mol) 224.69
Número MDL MFCD00012622
Clave InChI YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
PubChem CID 2723930
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-(diaminometilidenamino)hexanoico;clorhidrato
SMILES C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Homoarginine hydrochloride
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 213.0°C to 215.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Rotación específica + 18.00
Información de solubilidad Solubility in water: 50mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo granular