Learn More
Clorhidrato de L-homoarginina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337189 25 g 25 g
11317189 1 g 1 g
11327189 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27387.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1483-01-8 | C7H17ClN4O2 | 224.689 g/mol
An inhibitor of alkaline phosphatase isoenzymes. It is also an inhibitor of cellular transport of arginine by a sodium-independent high affinity y+ transporter. The substitution of homoarginine for arginine or lysine renders proteins resistant to proteolysis by trypsin. Arginine residues are often located at the active centers of proteins and enzymes. Replacing these arginines with homoarginine can elucidate protein function and structural requirements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un inhibidor de las isoenzimas de la fosfatasa alcalina. También es un inhibidor del transporte celular de la arginina mediante un transporte y+ sodio independiente de alta afinidad. Mediante la sustitución de la homoarginina por arginina o lisina se consiguen proteínas resistentes a la proteólisis por tripsina. A menudo se encuentran residuos de arginina en los centros activos de proteínas y enzimas. La sustitución de estas argininas por homoarginina puede dilucidar la función de la proteína y los requisitos estructurales.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Refrigerado (2-7 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1483-01-8
Fórmula molecular C7H17ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 224.689
Número MDL MFCD00012622
Clave InChI YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
PubChem CID 2723930
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-(diaminometilidenamino)hexanoico;clorhidrato
SMILES C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homoarginine hydrochloride
Punto de fusión 213°C to 215°C
Beilstein 4016621
Información de solubilidad Soluble in water(50mg/mL).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.69
Rotación óptica +18° (c=1 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%