Learn More
L-Histidilo-D-triptofilo-L-alanil-L-triptofilo-D-fenilalano-L-lisinamida Sal de acetato, TRC
Código de producto. 30011380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30011380 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30011380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH4562101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide Acetate Salt
CAS 87616-84-0
Fórmula molecular C46H56N12O6. x(C2H4O2)
Sinónimo L-Lysinamide, L-histidyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl- (9CI, ACI), L-Histidyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide (ACI), Growth hormone-releasing peptide 6, Hexapeptide 2, His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2, SKF 110679, U 75799E, GHRP-6 (His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2)
Fórmula InChI InChI=1S/C46H56N12O6/c1-27(54-44(62)39(20-29-23-51-35-15-7-5-13-32(29)35)57-43(61)34(48)22-31-25-50-26-53-31)42(60)56-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-33(30)36)46(64)58-38(19-28-11-3-2-4-12-28)45(63)55-37(41(49)59)17-9-10-18-47/h2-8,11-16,23-27,34,37-40,51-52H,9-10,17-22,47-48H2,1H3,(H2,49,59)(H,50,53)(H,54,62)(H,55,63)(H,56,60)(H,57,61)(H,58,64)/t27-,34-,37-,38+,39+,40-/m0/s1
SMILES C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N
Nombre IUPAC (2S)-6-amino-2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoil]amino]-3-(1H-indol-3-il)propanoil]amino]propanoil]amino]-3-(1H-indol-3-il)propanoil]amino]-3-fenilpropanoil]amino]-3-fenilpropanoil]amino]hexanamida
Peso molecular (g/mol) 873
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 872.4446