Learn More
Dicloruro de L-Histidinol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30394929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394929 1 g 1 g
30390916 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH4563001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1596-64-1
Fórmula molecular C6 H11 N3 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 214.09
Sinónimo (βS)-β-Amino-1H-imidazole-5-propanol Hydrochloride, L-(-)-Histidinoldihydrochloride, (S)-Histidinol Dihydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)propano-1-ol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidinol dihydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0436