Learn More
L-histidina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10254823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10254823 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10254823 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP382100
Cantidad Precio
1 60.02€ / 100 g
10 54.81€ / 100 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
Punto de fusión 282°C
Amonio 0.02% max.
CAS 71-00-1
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 7.0 to 8.5
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Residuos de ignición 0.10% max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.0 %
Pérdida por secado 0.20% max.
Fórmula molecular C6H9N3O2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00064315
Rotación específica 12.0 to 13.0° (+ or -)
Índice Merck 15, 4758
Estado de la solución (%T) 98.0% min.
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Vector alfa Histidine
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 155.16
Cantidad 100 g
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0%
Forma física Sólido