Learn More
L-Histidina, TRC
Código de producto. 30136499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136499 10 mg 10 miligramos
30136001 50 g 50 g
17969534 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH45601010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 155.15
Sinónimo Histidine, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (S)-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, (S)-Histidine, (S)-α-Amino-1H-imidazole-4-propanoic acid, 1H-Imidazole-4-alanine, (S)-, 1H-Imidazole-4-propanoic acid, α-amino-, (S)-, L-(-)-Histidine, L-Alanine, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, Glyoxaline-5-alanine, NSC 137773
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0695
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente