Learn More
L-Histidina, Pura, Fisher Chemical™
Código de producto. 10161760 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
3 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10161760 100 g 100 GR
12696717 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10161760 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0467/48
 Artículo restringido
En stock
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00064315
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 282 °C
pH 7.0 a 8.5
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155,16g/mol
Forma física Sólido