Learn More
L-histidina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11374419 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374419 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11374419 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210195410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    30.45€ / 10 g
    Ahorro 1.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Funciona como precursor de la histamina por acción de la histidina decarboxilasa. L-histidina, MP Biomedicals es un aminoácido esencial con una cadena lateral básica que contiene un grupo de imidazol. Es de carácter hidrofílico. Generalmente se utiliza en
La histidina se biosintesiza a partir de ATP, 5-fosforibosil-1-pirofosfato (PRPP) y glutamina. A su vez, la histidina se degrada a glutamato por histidasa, urocanasa e imidazolonepropionasa a través de la formación de urocanato, 4-imidazolona 5-propionato y N-formiminoglutamato.
  • Se ha utilizado para estudiar cultivos de líneas de células T de leucemia linfoblástica humana MOLT-4 para estudiar la modulación de la apoptosis
  • Se ha demostrado que mejora la biosíntesis de la lovastatina por Aspergillus terreus cultivado
  • Se utiliza como una sola fuente de nitrógeno para investigar la acumulación en Pseudomonas aeruginosa en agar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Número MDL MFCD00064315
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Información de solubilidad Soluble 50mg/mL en 0,5 M HCl.
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 155.16
Cantidad 10 g
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Bioquímica
Forma física Polvo cristalino